Learn More
Carbonate de césium, 99 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11377617
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11377617 50 g 50g
11367617 5 g 5g
11347617 250 g 250g
11357617 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11377617 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 012887.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Catalyseur dans la polymérisation de l’oxyde d’éthylène, dans le revêtement de soudage sans éclaboussures de l’acier dans le CO2 et dans les cathodes à oxyde
Cesium carbonate is the precursor for other cesium compounds. It acts as a base in sensitive organic reactions. Suzuki, Heck and Sonogashira synthesis are some of the important reactions involving cesium carbonate. It finds use in solar cells as it increases the power conversion efficiency of cells through the transfer of electrons. It is also used in the production of special optical glasses, petroleum catalytic additives, special ceramics, and in sulfuric acid industry. It is useful in the N-alkylation (of sulfonamides, beta-lactams, indoles, heterocycles, and several sensitive nitrogen compounds), carbamination of amines, carbonylation of alcohols, and aerobic oxidation of alcohols into carbonyl compounds without over oxidations.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 534-17-8
Formule moléculaire CCs2O3
Poids moléculaire (g/mol) 325.82
Numéro MDL MFCD00010957
Clé InChI FJDQFPXHSGXQBY-UHFFFAOYSA-L
Synonyme cesium carbonate, dicesium carbonate, caesium carbonate, cesiumcarbonate, carbonic acid, dicesium salt, cs2co3, unii-qqi20a14p4, cesium carbonate cs2co3, carbonic acid, cesium salt 1:2, dicaesium 1+ ion carbonate
CID PubChem 10796
SMILES [Cs+].[Cs+].[O-]C([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Cesium carbonate
Point de fusion 610°C (decomposition)
Forme physique Poudre / granulés
Quantité 50 g
Sensibilité Hygroscopic
Plage de pourcentage du dosage 99% (metals basis)
Densité 4.072 g/mL
Beilstein 4546405
Informations sur la solubilité Freely soluble in water. Soluble in ethanol,dimethylformamide and dimethyl sulfoxide.
Nom IUPAC Dicésium ; carbonate
Poids de la formule 325.82
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cesium carbonate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Cesium carbonate