Learn More
Chlorure de césium, 99,99 %, (base métallique à l’état de traces), pour spectroscopie, qualité optique, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10580964 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Unit Size:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
10580964 5 g Flacon en verre 5g
10762821 25 g Flacon en verre 25g
10104790 100 g Flacon en verre 100g
10657094 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10580964 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 206320050
 Article restreint
En stock
Add to basket
Edge
This item is not returnable. View return policy
CAS: 7647-17-8 | ClCs | 168.36 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour analyse d’ultra-traces, pour spectroscopie ultraviolet-visible (UV/VIS)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7647-17-8
Formule moléculaire ClCs
Poids moléculaire (g/mol) 168.36
Numéro MDL MFCD00010955
Clé InChI AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Synonyme cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
CID PubChem 24293
ChEBI CHEBI:63039
SMILES [Cl-].[Cs+]
Specifications
Point d’ébullition 1290.0°C
Nom chimique ou matériau Cesium chloride
Point de fusion 646.0°C
Note relative au nom For spectroscopy
Couleur Incolore à jaune
Forme physique Liquide
Quantité 5 g
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage 99.99%
Formule linéaire CsCl
Merck Index 15, 2010
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1860g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, insoluble in acetone
Nom IUPAC chlorure de césium
Poids de la formule 168.36
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Base de métaux à l’état de traces
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Cesium chloride
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Hazard Statement
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
Precautionary Statement
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.