Learn More
Chlorure de césium, 99,999 %, (base métallique à l’état de traces), extra pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10296770 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10296770 10 g Flacon en verre 10g
10702051 50 g Flacon en verre 50g
11924191 250 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10296770 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 192810100
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7647-17-8 | ClCs | 168.36 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7647-17-8
Formule moléculaire ClCs
Poids moléculaire (g/mol) 168.36
Numéro MDL MFCD00010955
Clé InChI AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Synonyme cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
CID PubChem 24293
ChEBI CHEBI:63039
SMILES [Cl-].[Cs+]
Spécification
Point d’ébullition 1290.0°C
Nom chimique ou matériau Cesium chloride
Point de fusion 646.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 10 g
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage 99.999%
Formule linéaire CsCl
Merck Index 15,201
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1860g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, insoluble in acetone
Nom IUPAC chlorure de césium(1+)
Poids de la formule 168.36
Pourcentage de pureté 99.999%
Qualité Base de métaux à l’état de traces
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Cesium chloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.