Learn More
Chlorure de césium, 99 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11337617
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11337617 250 g 250g
11327617 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11337617 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 012886.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Pour l’évacuation des tubes radio, la fabrication de composés de césium, le brassage
Evacuation of radio tubes, manufacturing of cesium compounds, brewing, x-ray fluorescent screens, radiographic contrast medium.Cesium chloride is widely utilized as a precursor for the source of cesium ions. It finds application in analytical chemistry and acts as a reagent to identify inorganic ions like aluminum, gallium and chromium by the color and morphology of the precipitate. Its radioisotopes are employed in nuclear medicine applications such as treatment of cancer and diagnosis of myocardial infarction. Occasionally, it can act as a phase transfer catalyst in selected organic reactions. It is applied in the manufacturing of electrically conducting glasses and screens of cathode ray tubes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Évacuation de tubes radio, fabrication de composés de césium, brassage, écrans fluorescents à rayons X, milieu de contraste radiographique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7647-17-8
Formule moléculaire ClCs
Poids moléculaire (g/mol) 168.36
Numéro MDL MFCD00010955
Clé InChI AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Synonyme cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
CID PubChem 24293
ChEBI CHEBI:63039
SMILES [Cl-].[Cs+]
Spécification
Point d’ébullition 1303°C
Nom chimique ou matériau Cesium chloride
Point de fusion 646°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre / cristallin / microbilles
Quantité 250 g
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.6418
Sensibilité Hygroscopic
Plage de pourcentage du dosage 99% (Metals basis)
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Densité 3.99 g/cm3 at 20°C
Merck Index 14,2011
Informations sur la solubilité Very soluble in water; Soluble in alcohol; Insoluble in acetone.
Nom IUPAC chlorure de césium(1+)
Poids de la formule 168.36
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Cesium chloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Cesium chloride