Learn More
Chlorure de césium (poudre cristalline), Fisher BioReagents
Code produit 10648783
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10648783 500 g Flacon poly 500g
10386503 1 kg Flacon poly 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10648783 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP1595500
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Pour l’isolement de l’ADN de phage, de l’ADN plasmide ou de l’ARN total.
Cette qualité économique de chlorure de césium peut être utilisée en l’absence d’incidence de niveaux faibles d’impuretés d’ions métalliques. Il est recommandé d’isoler l’ADN du phage, l’ADN plasmide ou l’ARN total.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7647-17-8
Formule moléculaire ClCs
Poids moléculaire (g/mol) 168.36
Numéro MDL MFCD00010955
Clé InChI AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Synonyme cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
CID PubChem 24293
ChEBI CHEBI:63039
Nom IUPAC chlorure de césium
SMILES [Cl-].[Cs+]
Spécification
Point d’ébullition 1290 °C
Nom chimique ou matériau Cesium Chloride
Point de fusion 646 °C
Couleur Blanc
pH 5 à 9
Forme physique Poudre / Solide
Quantité 500 g
Notes de qualité de la pureté Sans DNase, RNase ni protéases
Plage de pourcentage du dosage ≥99,5 %
Merck Index 15, 2010
Poids de la formule 168.36
Pourcentage de pureté ≥ 99,5 %
Conditionnement Flacon poly
Indice de réfraction 1,364 à 1,374 (à 25 °C)
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Cesium chloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.