Learn More
Chlorure de césium, ultra sec, 99,9 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11363867
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11363867 10 g 10g
11353867 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11363867 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 035689.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7647-17-8 | ClCs | 168.36 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7647-17-8
Formule moléculaire ClCs
Poids moléculaire (g/mol) 168.36
Numéro MDL MFCD00010955
Clé InChI AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Synonyme cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
CID PubChem 24293
ChEBI CHEBI:63039
Nom IUPAC chlorure de césium
SMILES [Cl-].[Cs+]
Spécification
Point d’ébullition 1303°C
Nom chimique ou matériau Cesium chloride
Point de fusion 646°C
Forme physique -10 perles à mailles, dans une ampoule sous argon
Quantité 10 g
Conditionnement Dans une ampoule sous argon
Indice de réfraction 1.6418
Sensibilité Hygroscopic
Gravité spécifique 3.99
Densité 3.99
Poids de la formule 168.36
Pourcentage de pureté 99.9%