Learn More
Chlorure de césium, ultra sec, 99,9 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11370038
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11370038 5 g 5g
11360038 25 g 25g
11350038 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11370038 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042832.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7647-17-8 | ClCs | 168.36 g/mol
Cesium chloride is widely used in isopycnic centrifugation for separating various types of DNA. It is a reagent in analytical chemistry, where it is used to identify ions by the color and morphology of the precipitate. When enriched in radioisotopes, such as 137CsCl or 131CsCl, cesium chloride is used in nuclear medicine applications such as treatment of cancer and diagnosis of myocardial infarction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Dans une ampoule sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 7647-17-8
Formule moléculaire ClCs
Poids moléculaire (g/mol) 168.36
Numéro MDL MFCD00010955
Clé InChI AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Synonyme cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
CID PubChem 24293
ChEBI CHEBI:63039
SMILES [Cl-].[Cs+]
Especificaciones
Point d’ébullition 1303°C
Nom chimique ou matériau Cesium chloride
Point de fusion 646°C
Note relative au nom Ultra dry
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Odeur Odorless
Conditionnement Ampoule
Indice de réfraction 1.6418
Sensibilité Hygroscopic
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Densité 3.99 g/mL
Merck Index 14,2011
Informations sur la solubilité Soluble in water (1860g/L) at 20°C,and ethanol. Insoluble in acetone.
Nom IUPAC chlorure de césium
Poids de la formule 168.36
Pourcentage de pureté 99.9%
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.