Learn More
Chlorure de césium, ultra-pur, 99,9 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15410487
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15410487 100 g 100g
15407149 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15410487 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J65950.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    189.72€
    155.65€ / 100g
    Économisez 34.07€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7647-17-8 | ClCs | 168.36 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7647-17-8
Formule moléculaire ClCs
Poids moléculaire (g/mol) 168.36
Numéro MDL MFCD00010955
Clé InChI AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Synonyme cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
CID PubChem 24293
ChEBI CHEBI:63039
Nom IUPAC chlorure de césium
SMILES [Cl-].[Cs+]
Spécification
Point d’ébullition 1303°C
Nom chimique ou matériau Cesium chloride
Point de fusion 646°C
Couleur Blanc
Forme physique Cristalline
Quantité 100 g
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.6418
Sensibilité Hygroscopic
Notes de qualité de la pureté Ultrapure
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Densité 3.99
Merck Index 14,2011
Poids de la formule 168.36
Pourcentage de pureté 99.9%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Chlorure de césium, ultrapure
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.