Learn More
Chlorure de césium (poudre cristalline blanche/biologie moléculaire), bioréactifs Fisher
Code produit 10629553
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10629553 1 kg Flacon poly 1kg
10734344 100 g Flacon poly 100g
10629743 500 g Flacon poly 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10629553 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP2101
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce chlorure de césium de qualité biologie moléculaire est idéal pour l’analyse UV des acides nucléiques pendant la centrifugation en gradient de densité et pour l’isolation de l’ADN plasmide, du phage de l’ADN phage, des particules virales et de l’ARN.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7647-17-8
Formule moléculaire ClCs
Poids moléculaire (g/mol) 168.36
Numéro MDL MFCD00010955
Clé InChI AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Synonyme cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
CID PubChem 24293
ChEBI CHEBI:63039
Nom IUPAC chlorure de césium(1+)
SMILES [Cl-].[Cs+]
Spécification
Point d’ébullition 1290 °C
Nom chimique ou matériau Cesium Chloride
Point de fusion 646 °C
Couleur Blanc
pH 5 à 9
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 1 kg
Conditionnement Flacon poly
Indice de réfraction 1,367 à 1,371 (à 25 °C)
Notes de qualité de la pureté Sans DNase, RNase ni protéases
Plage de pourcentage du dosage ≥99.999 %
Merck Index 15, 2010
Poids de la formule 168.36
Pourcentage de pureté ≥99,999%
Qualité Biologie moléculaire
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Cesium chloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.