Learn More
Chlorure de césium (poudre cristalline blanche/biologie moléculaire), bioréactifs Fisher
Description
Ce chlorure de césium de qualité biologie moléculaire est idéal pour l’analyse UV des acides nucléiques pendant la centrifugation en gradient de densité et pour l’isolation de l’ADN plasmide, du phage de l’ADN phage, des particules virales et de l’ARN.
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | 1290 °C |
| Nom chimique ou matériau | Cesium Chloride |
| Point de fusion | 646 °C |
| Couleur | Blanc |
| pH | 5 à 9 |
| Forme physique | Poudre cristalline |
| Quantité | 500 g |
| Conditionnement | Flacon poly |
| Indice de réfraction | 1,367 à 1,371 (à 25 °C) |
| Notes de qualité de la pureté | Sans DNase, RNase ni protéases |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Cesium chloride
- Attention
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.