Learn More
Chlorure de césium (poudre cristalline blanche/biologie moléculaire), bioréactifs Fisher
Código de producto. 10734344
Cambiar vista
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Tamaño de la unidad:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantité Conditionnement Tamaño de la unidad
10734344 100 g Flacon poly 100g
10629743 500 g Flacon poly 500g
10629553 1 kg Flacon poly 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10734344 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP210100
 Article restreint
En stock
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Ce chlorure de césium de qualité biologie moléculaire est idéal pour l’analyse UV des acides nucléiques pendant la centrifugation en gradient de densité et pour l’isolation de l’ADN plasmide, du phage de l’ADN phage, des particules virales et de l’ARN.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 7647-17-8
Formule moléculaire ClCs
Poids moléculaire (g/mol) 168.36
Numéro MDL MFCD00010955
Clé InChI AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Synonyme cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
CID PubChem 24293
ChEBI CHEBI:63039
Nom IUPAC chlorure de césium(1+)
SMILES [Cl-].[Cs+]
Especificaciones
Point d’ébullition 1290 °C
Nom chimique ou matériau Cesium Chloride
Point de fusion 646 °C
Couleur Blanc
pH 5 à 9
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 100 g
Conditionnement Flacon poly
Indice de réfraction 1,367 à 1,371 (à 25 °C)
Notes de qualité de la pureté Sans DNase, RNase ni protéases
Plage de pourcentage du dosage ≥99.999 %
Merck Index 15, 2010
Poids de la formule 168.36
Pourcentage de pureté ≥99,999%
Qualité Biologie moléculaire
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Cesium chloride
Palabra de advertencia
  • Attention
Clasificación
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Indicaciones de peligro
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
Consejos de prudencia
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.