Learn More
Hydroxyde de césium, 50 % w/w soln. aq., 99,9 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11365729
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11365729 25 g 25g
11375729 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11365729 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010020.ND
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 21351-79-1 | CsHO | 149.91 g/mol
Cesium hydroxide is used in electric storage batteries. Also used to make porous cesium titanosilicates and potential ion-exchange materials for cleanup of radioactive wastes. Cesium Hydroxide is used as electrolyte in alkaline batteries at subzero temperatures, color photography and as a catalyst in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 21351-79-1
Formule moléculaire CsHO
Poids moléculaire (g/mol) 149.91
Numéro MDL MFCD00010964
Clé InChI HUCVOHYBFXVBRW-UHFFFAOYSA-M
Synonyme cesium hydroxide, caesium hydroxide, cesium hydrate, csoh, cesium hydroxide cs oh, cesium hydroxide dimer, cesium hydoxide, cs.ho, caesium 1+ oh, cesium hydroxide solution
CID PubChem 62750
ChEBI CHEBI:33988
Nom IUPAC césium ; hydroxyde
SMILES [OH-].[Cs+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cesium hydroxide
Couleur Incolore
Forme physique Liquide
Quantité 25 g
Odeur Odorless
Sensibilité Air Sensitive
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Densité 1.725 g/mL
Numéro UN UN2681
Informations sur la solubilité Highly soluble in water.
Poids de la formule 149.91
Pourcentage de pureté 99.9%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50% w/w aq. soln.
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cesium hydroxide, 50% w/w Aqueous Solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Cesium hydroxide