Learn More
Hydroxyde de césium, 99,9 %, (à base de métaux traces), pour analyse, poids de la solution : 50 % dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10793591 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10793591 100 g Flacon en plastique 100g
10666982 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10793591 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 213601000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    150.00€
    139.00€ / 100g
    Économisez 11.00€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 21351-79-1 | CsHO | 149.91 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 21351-79-1
Formule moléculaire CsHO
Poids moléculaire (g/mol) 149.91
Numéro MDL MFCD00010964
Clé InChI HUCVOHYBFXVBRW-UHFFFAOYSA-M
Synonyme cesium hydroxide, caesium hydroxide, cesium hydrate, csoh, cesium hydroxide cs oh, cesium hydroxide dimer, cesium hydoxide, cs.ho, caesium 1+ oh, cesium hydroxide solution
CID PubChem 62750
ChEBI CHEBI:33988
Nom IUPAC césium ; hydroxyde
SMILES [OH-].[Cs+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cesium hydroxide
Note relative au nom 99%
Couleur Incolore
Forme physique Liquide
Quantité 100 g
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 1.74
Plage de pourcentage du dosage 99.9%
Densité 1.7400g/mL
Formule linéaire CsOH
Merck Index 15, 2012
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 149.91
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Base de métaux à l’état de traces