Learn More
Iodure de césium, 99,9 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11381588
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 11381588
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 010992.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7789-17-5 | CsI | 259.81 g/mol
Cesium iodide is used as an input phosphor in x-ray image intensifier tube of fluoroscopy equipment. It is also used as an equipment for electromagnetic calorimetry in experimental particle physics. It is often employed as a beamsplitter in Fourier Transform Infrared (FT-IR) spectrometers. Cesium iodide is an inorganic scintillator which is mainly used in experimental nuclear physics, high energy physics, nuclear medicine, nuclear tomography, environmental studies and many other fields of use. It is utilized in calorimeters and detectors and also employed as a phosphor in fluoroscopy equipments.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7789-17-5
Formule moléculaire CsI
Poids moléculaire (g/mol) 259.81
Numéro MDL MFCD00010962
Clé InChI XQPRBTXUXXVTKB-UHFFFAOYSA-M
Synonyme cesium iodide, caesium iodide, cesium monoiodide, dicesium diiodide, tricesium triiodide, cesiumiodide, cesium iodide cs2i2, cesium iodide cs3i3, unii-u1p3gvc56l
CID PubChem 24601
Nom IUPAC césium ; iodure
SMILES [I-].[Cs+]
Spécification
Point d’ébullition 1280°C
Nom chimique ou matériau Cesium iodide
Point de fusion 626°C
Couleur Blanc
Forme physique Cristalline
Quantité 25 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Merck Index 14,2014
Informations sur la solubilité Soluble in water. Soluble in water and ethanol. Slightly soluble in methanol. Insoluble in acetone.
Poids de la formule 259.81
Pourcentage de pureté 99.999%
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.7876
Sensibilité Hygroscopic
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cesium iodide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Cesium iodide