Learn More
Nitrate de césium, 99,8 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11387607
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11387607 50 g -
11397607 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11387607 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 012884.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Préparation de composés Cs
Préparation de composés de césiumLes prismes de nitrate de césium sont utilisés en spectroscopie infrarouge, dans les phosphores à rayons X et dans les compteurs à scintillation. C’est un matériau précurseur pour la synthèse du nitratocuprate de césium et des sels de césium. Le nitrate de césium dopé sur un catalyseur au ruthénium à base de carbone joue un rôle important dans la synthèse de l’ammoniac.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7789-18-6
Formule moléculaire CsNO3
Poids moléculaire (g/mol) 194.909
Numéro MDL MFCD00010963
Clé InChI NLSCHDZTHVNDCP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cesium nitrate, caesium nitrate, nitric acid, cesium salt, cesium i nitrate 1:1, caesium 1+ nitronate, acmc-1bhhg, caesium 1+ ion nitronate, ksc492a7j
CID PubChem 62674
Nom IUPAC nitrate de césium
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[Cs+]
Spécification
Point d’ébullition (decomposition)
Nom chimique ou matériau Cesium nitrate
Point de fusion 414°C
Forme physique Cristalline
Quantité 50 g
Plage de pourcentage du dosage 99.8% (metals basis)
Informations sur la solubilité Soluble in 5 parts cold and 0.5 parts boiling water. Soluble in acetone. Slightly soluble in alcoholSoluble in water and acetone. Slightly soluble in ethanol.
Poids de la formule 194.91
Indice de réfraction 1.55
Sensibilité Hygroscopic
Densité 3.68
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Caesium Nitrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Matière solide oxydante Catégorie 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
  • H271-Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Cesium nitrate