Learn More
Nitrate de césium, 99,99 %, (à base de métaux traces), pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cesium Nitrate |
| Point de fusion | 414.0°C |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Cristaux ou poudre cristalline |
| Quantité | 1 kg |
| Plage de pourcentage du dosage | 99.9% |
| Formule linéaire | CsNO3 |
| Numéro UN | 1451 |
| Merck Index | 15,2014 |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: 9.16 g/100mL (0°C). Other solubilities: soluble in acetone, slightly soluble in alcohol |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Cesium nitrate
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Matière solide oxydante Catégorie 1
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H271-Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant.