Learn More
Solution tampon d'ionisation au nitrate de césium : 1 % de Cs (provenant du carbonate) dans 5 % de HNO3, VHG™
Code produit 30003000
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30003000 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 30003000 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGMCSN1P100
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
Solution tampon d'ionisation au nitrate de césium : 1 % de Cs (provenant du carbonate) dans 5 % de HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Caesium
CAS 7440-46-2
Méthodes ICP/ICP-MS
Noms d’analytes ou de composants Caesium
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire Cs
Concentration 1%
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Cs
SMILES [Cs]
Nom IUPAC Césium
Solvent or Matrix Diluer HNO3
Poids moléculaire (g/mol) 132
Quantité 100 mL
Poids de la formule 132,9055 g/mol