Learn More
Nitrate de césium, solution tampon d’ionisation, Specpure™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15426885
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15426885 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15426885 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 045294.AE
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7789-18-6 | CsNO3 | 194.909 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Cesium nitrate Ionization Buffer Solution
CAS 7789-18-6
Forme physique Liquide
Formule moléculaire CsNO3
Concentration 1% Cs (as Cs2CO3) in 5% HNO3
Numéro MDL MFCD00010963
Numéro UN UN3264
Clé InChI NLSCHDZTHVNDCP-UHFFFAOYSA-N
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[Cs+]
Nom IUPAC nitrate de césium
Poids moléculaire (g/mol) 194.909
CID PubChem 62674
Quantité 100 mL
Qualité Specpure