Learn More
Norme de césium : Cs à 1000 μg/mL dans 5 % de HNO3, VHG™
Description
Norme de césium : Cs à 1000 μg/mL dans 5 % de HNO3
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Caesium |
| CAS | 7440-46-2 |
| Méthodes | ICP/ICP-MS |
| Noms d’analytes ou de composants | Caesium |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | Cs |
| Concentration | 1 000 μg/ml |
| Synonyme | Cs |
| SMILES | [Cs] |
| Nom IUPAC | Césium |
| Afficher plus |