Learn More
Norme de césium : Cs à 10 000 μg/mL dans 5 % de HNO3
Code produit 30326640
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
500 mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30326640 500 mL
30310057 100 mL
30312073 250 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 30326640 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur VHGTCSN500
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Caesium
CAS 7440-46-2
Noms d’analytes ou de composants Caesium
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire Cs
Concentration 10000 μg/mL
À utiliser avec (équipement) AA, ICP ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Synonyme Cs
Type de solution Solution unique
SMILES [Cs]
Élément Cs
Nom IUPAC Césium
Solvent or Matrix Diluer HNO3
Industry Type Essais pétrochimiques
Poids moléculaire (g/mol) 132
Quantité 500 mL
Poids de la formule 132.9055