Learn More
Étalon de césium pour ICP, 1000 μg/ml dans 2 % de HNO3, qualité Assurance, SPEX CertiPrep™
Code produit 10510223 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
125 ml
500 mL
Conditionnement:
Flacon en PEBD lixivié trois fois
Conditionnement:
125mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10510223 500 mL Flacon en PEBD lixivié trois fois 500mL
10127453 125 ml Flacon en PEBD lixivié trois fois 125mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10510223 Fournisseur SPEX Certiprep Code fournisseur PLCS22X
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    176.00€
    157.50€ / 500mL
    Économisez 18.50€
    10% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 25-01-2027
Includes
Certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025et Guide ISO/CEI34, Fiche de données de sécurité
Certifié Guide ISO/CEI 34, matériau de référence certifié Traceable NIST
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
AnalyteConcentration
Cs1000 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour les guides ISO/CEI 17025 et ISO/CEI 34 et certifié par UL-DQS selon la norme ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Identifiants chimiques
CAS 7789-18-6 , 7697-37-2 , 7732-18-5
Formule moléculaire CsNO3
Poids moléculaire (g/mol) 194.909
Clé InChI NLSCHDZTHVNDCP-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 62674
Nom IUPAC nitrate de césium
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[Cs+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cesium Standard
Conditionnement Flacon en PEBD lixivié trois fois
Certificat d’analyse Le certificat d’analyse d’assurance rapporte jusqu’à 30 éléments au niveau ppb.
% min. CAS 0.1, 2.0, 97.9
Concentration or Composition Notes Jusqu’à 68 éléments sont numérisés avec des valeurs trouvées pour ICP et des normes ICP-MS. La valeur trouvée des traces d’impuretés métalliques est indiquée sur le certificat d’analyse.
% max. CAS 0.1, 2.0, 97.9
Technique AA, ICP
À utiliser avec (équipement) AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Type Matériel de référence certifié
Solvent or Matrix 2 % HNO3
Quantité 500 mL
Qualité Assurance
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Matrix     Concentration     Réf.
2 - 5 % HNO3    1 000 μg/ml    PLCS2-2Y, -2X    10 000    PLCS2-3Y, -3X
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1000 ug/mL Cesium
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: nitric acid, cesiumfrom cesium nitrate
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire