Learn More
Sulfate de césium, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11402788
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11402788 25 g -
11412788 100 g 100g
11422788 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11402788 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16767.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 10294-54-9 | Cs2O4S | 361.87 g/mol
Cesium sulfate is used to prepare dense aqueous solutions for use in isopycnic centrifugation. It is used as metal oxide catalyst enhancer for heterogeneous processes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sulfate de césium est utilisé dans la préparation de solutions aqueuses denses en vue d’une centrifugation isopycnique. Il est utilisé comme catalyseur d’oxydation à base d’oxydes métalliques pour les procédés hétérogènes.
Solubilité
Soluble dans l’eau. (1820 g/l) à 20°C
Remarques
Hygroscopique. Protéger de l’humidité et de l’eau. Stocker sous gaz inerte sec. Incompatible avec l’eau, les agents réducteurs et les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10294-54-9
Formule moléculaire Cs2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 361.87
Numéro MDL MFCD00010959
Clé InChI FLJPGEWQYJVDPF-UHFFFAOYSA-L
Synonyme cesium sulfate, dicesium sulfate, sulfuric acid, dicesium salt, caesium sulphate, caesium sulfate, unii-8d6r91cs62, dicaesium 1+ ion sulfate, cesiumsulfate, dicaesium 1+ sulfate
CID PubChem 25137
Nom IUPAC dicésium ; sulfate
SMILES [Cs+].[Cs+].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Cesium sulfate
Point de fusion 1,010°C
Quantité 25 g
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 4.24
Merck Index 14,2016
Informations sur la solubilité Soluble in water. (1820g/L) at 20°C
Poids de la formule 361.87
Pourcentage de pureté 99%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cesium sulfate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H361f-Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Cesium sulfate