Learn More
Cesium Sulfate, puriss. p.a., ≥99.5% (T), Honeywell™ Fluka™
Code produit 15611920 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
15611920 50 g Flacon en verre 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15611920 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 2101950G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau Cesium Sulfate
Point de fusion 1019°C
CAS 10294-54-9
Couleur Blanc
pH 6.0 to 7.5 (at 723.7g/L 25°C)
Quantité 50 g
Formule moléculaire Cs2O4S
Numéro MDL MFCD00010959
Numéro UN NONH for all modes of transport
Synonyme cesium sulfate, dicesium sulfate, sulfuric acid, dicesium salt, caesium sulphate, caesium sulfate, unii-8d6r91cs62, dicaesium 1+ ion sulfate, cesiumsulfate, dicaesium 1+ sulfate
Informations sur la solubilité Soluble in water, 0.2g/mL
Clé InChI FLJPGEWQYJVDPF-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Cs+].[Cs+].[O-]S([O-])(=O)=O
Nom IUPAC Sulfate de dicaesium(1+)
Poids moléculaire (g/mol) 361.87
CID PubChem 25137
Poids de la formule 361.87g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.5% (T)
Qualité puriss. p.a.
Conditionnement Flacon en verre
Aspect Crystals
Densité 4.243g/mL at 25°C