Learn More
Oxyde de titane de césium, 99,85 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11383598
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11383598 5 g 5g
11373598 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11383598 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 039207.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 12158-57-5
It is employed as a intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12158-57-5
Numéro MDL MFCD00053969
Synonyme Cesium titanate
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Cesium titanium oxide
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule linéaire Cs2TiO3
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 361.71
Pourcentage de pureté 99.85%
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.