Learn More
Chlorhydrate de cétirizine 0,2 Lipomed
Code produit 30461296
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30461296 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30461296 Fournisseur Lipomed Code fournisseur LPMCET1871HC10
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Lipomed fournit des matériaux de référence certifiés auxquels vous pouvez faire confiance sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation précise et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez Lipomed pour la confiance, la conformité et l'excellence analytique.
Cétirizine 0,2 HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Cetirizine Dihydrochloride
CAS 83881-52-1
Noms d’analytes ou de composants Cetirizine Dihydrochloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C21 H25 Cl N2 O3 . 2 Cl H
Synonyme Cetirizine Dihydrochloride, Acetic acid, [2-[4-[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazinyl]ethoxy]-, dihydrochloride (9 CI), Alercet, Alerid, Alerlisin, Cesta, Cetirizine hydrochloride, Cetrine, Cetrizet, Cistamine, Formistin, Histazine, Nosemin, P 071, Reactine, Riztec, Ryzen, Sancotec, Selitex, Triz, UCB-P 071, Virlix, Zeran, Zirtec, Zirtek, Zirtin, Zyrlex, Zyrtec, Zyrzine, Cetiriz, Cetirizine dihydrochloride, Cetrak, Epirizine, Histazine-1, Tomazine
Formule InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES Cl.Cl.OC(=O)COCCN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3
Nom IUPAC acide 2-[2-[4-[(4-chlorophényl)-phénylméthyl]pipérazin-1-yl]éthoxy]acétique;dichlorhydrate
Industry Type Produits pharmaceutiques
Poids moléculaire (g/mol) 461.81
Quantité 10 mg
Poids de la formule 460,1087 g/mol