Learn More
Dichlorhydrate de cétirizine 1,0 mg/ml dans l'eau (sous forme de base libre), LoGiCal
Code produit 30461851
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30461851 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30461851 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCAMP0380.0030
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
LoGiCal fournit des matériaux de référence certifiés auxquels vous pouvez faire confiance sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation précise et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
Dichlorhydrate de cétirizine 1,0 mg/ml dans l'eau (sous forme de base libre)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Cetirizine Dihydrochloride
CAS 83881-52-1
Noms d’analytes ou de composants Cetirizine Dihydrochloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C21 H25 Cl N2 O3 . 2 Cl H
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Cetirizine Dihydrochloride, Acetic acid, [2-[4-[(4-chlorophenyl)phenylmethyl]-1-piperazinyl]ethoxy]-, dihydrochloride (9 CI), Alercet, Alerid, Alerlisin, Cesta, Cetirizine hydrochloride, Cetrine, Cetrizet, Cistamine, Formistin, Histazine, Nosemin, P 071, Reactine, Riztec, Ryzen, Sancotec, Selitex, Triz, UCB-P 071, Virlix, Zeran, Zirtec, Zirtek, Zirtin, Zyrlex, Zyrtec, Zyrzine, Cetiriz, Cetirizine dihydrochloride, Cetrak, Epirizine, Histazine-1, Tomazine
Formule InChI InChI=1 S/C21H25ClN2O3.2 ClH/c22-19-8-6-18(7-9-19)21(17-4-2-1-3-5-17)24-12-10-23(11-13-24)14-15-27-16-20(25)26;;/h1-9,21 H,10-16H2,(H,25,26);2*1 H
SMILES Cl.Cl.OC(=O)COCCN1CCN(CC1)C(c2ccccc2)c3ccc(Cl)cc3
Nom IUPAC acide 2-[2-[4-[(4-chlorophényl)-phénylméthyl]pipérazin-1-yl]éthoxy]acétique;dichlorhydrate
Solvent or Matrix Eau
Industry Type Criminologie
Poids moléculaire (g/mol) 461.81
Quantité 1 mL
Poids de la formule 460,1087 g/mol