Learn More
Thermo Scientific™ Gélose au cétrimide (EP, USP, JP, BP)
Description
Isolez et identifiez de manière sélective Pseudomonas aeruginosa à partir d’un éventail d’échantillons grâce à ce milieu prêt à l’emploi.
Isolez et identifiez de manière sélective les Pseudomonas aeruginosa dans de nombreux échantillons grâce à la gélose au cétrimide Thermo Scientific™ Oxoid™ (EP, USP, JP, BP) prête à l’emploi. Le milieu de culture optimisé contient du chlorure de magnésium et du sulfate de potassium pour une meilleure production pigmentaire et une récupération des Pseudomonas aeruginosa tout en inhibant fortement les espèces Klebsiella, Proteus et Providencia spp. Le milieu est conforme à la pharmacopée européenne pour les tests de limites microbiennes1.
La gélose au cétrimide (EP,USP,JP,BP) est une modification du milieu de culture d’origine décrit par Brown et Lowbury2 pour l’isolement sélectif et la différentiation de Pseudomonas aeruginosa à partir de différents échantillons.
- Meilleure production pigmentaire qui facilite l’identification
- Milieu sélectif : Pseudomonas aeruginos forme des colonies vertes fluorescentes, alors que la croissance de Klebsiella, Proteus et Providencia est fortement inhibée.
- Conforme à la pharmacopée européenne pour les tests de limites microbiennes1.
- Facilité d’utilisation des milieux de culture prêts à l’emploi
Les produits ne sont pas tous disponibles à la vente dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
Spécification
Spécification
| Couleur | Jaune paille, transparent |
| Contenu et stockage | 2°C à 10°C |
| Description | Gélose au cétrimide (EP, USP, JP, BP) |
| Format | Plaque de 90 mm |
| Origine de la fabrication | Royaume-Uni |
| Type de produit | Gélose |
| Poids plein | 18,5 g – 20,5 g |
| Type d’emballage | Conditionnement dans un emballage individuel à base de cellulose |
| Quantité | 10/boîte |