Learn More
Cétrimide, LoGiCal
Code produit 30461516
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30461516 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30461516 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0876.00
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Cetrimide
CAS 1119-97-7
Noms d’analytes ou de composants Cetrimide
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C17 H38 N . Br
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme N,N,N-Trimethyl-1-tetradecanaminium, bromide, Trimethyltetradecylammonium, bromide, Trimethyltetradecylammonium bromide, Cetrimide, MTAB, Microcide II, Morpan T, Myristyltrimethylammonium bromide, Myrtrimonium bromide, Mytab, N,N,N-Trimethyl-1-tetradecanaminium bromide, N-Tetradecyl-N,N,N-trimethylammonium bromide, Pentonium 4Br40, Quaternium 13, Querton 14Br40, TTAB, TTAB (surfactant), Tetradecyltrimethylammonium bromide, Tetradonium bromide, Trimethylmyristylammonium bromide, n-Tetradecyltrimethylammonium bromide
Formule InChI InChI=1S/C17H38N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(2,3)4;/h5-17H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Type de solution Purs, non dilués
SMILES [Br-].CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
Nom IUPAC triméthyl(tétradécyl)azanium ; bromure
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 336.39
Quantité 10 mg
Poids de la formule 335,2188 g/mol