Learn More
Bromure de cétyltriméthylammonium, chromatographie de paires d’ions, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsSpécification
Spécification
| Point de fusion | 230°C |
| CAS | 57-09-0 |
| Couleur | Blanc |
| pH | 5 to 7 |
| Forme physique | Solide en poudre |
| Quantité | 25 g |
| Formule moléculaire | C19H42BrN |
| Numéro MDL | MFCD00011772 |
| Clé InChI | LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | [Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Cetyl trimethylammonium bromide
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.