Learn More
CGI-1746, MedChemExpress
Code produit. p-200100232
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16494898
Marque: Medchem Express HY11999
MedChemExpress CGI-1746 is a potent and highly selective inhibitor of the Btk with IC50 of 1.9 nM.
CGI-1746 is a potent and highly selective inhibitor of the Btk with IC50 of 1.9 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau CGI-1746
Forme physique Solid
CAS 910232-84-7
Couleur Jaune clair
Quantité 10 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C34H37N5O4
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 50 mg/mL (86.25 mM)
SMILES O=C(C1=CC=C(C=C1)C(C)(C)C)NC2=CC=CC(C(N=C3NC4=CC=C(C=C4)C(N5CCOCC5)=O)=CN(C3=O)C)=C2C
Poids moléculaire (g/mol) 579.69
Poids de la formule 579.69
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.