Learn More
Skytec™ Gants de sécurité CH201
Code produit 30274613 Tous les produits Skytec Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Standard
Moyen
Grande
XL
2XL
Conditionnement:
10 paires
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
30274613 Standard 10 paires
30274530 Moyen 10 paires
30274580 Grande 10 paires
30274574 XL 10 paires
30274508 2XL 10 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 30274613 Fournisseur Skytec™ Code fournisseur SKG00070BD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.40€
    36.90€ / 10 paires
    Économisez 17.50€
    32% de réduction
Expédition estimée: 07-12-2026
SKYTEC Le CH201 est doté d'un gant en nitrile léger et sans support, avec des propriétés de décharge électrostatique.
  • Gant en nitrile ESD non doublé avec finition texturée
  • nitrile souple et flexible
  • Gant spécialement conçu pour dissiper les charges statiques
  • Résistant à une grande variété de produits chimiques et de solvants
  • Manchette droite
  • Longueur : 30 cm
  • Épaisseur : 0,38 mm
Spécification
Taux d’abrasion ANSI ANSI 6
Certifications / conformité (Europe) CE III, ANSI/ISEA 105-2016: Corte A1, Abrasión 6, Perforación 2, EN 374-1:2016 Tipo A: J,K,L,M,O,P,S,T, EN 374-5:2016, EN 388:2016 + A1:2018 3001X, EN 16350:2014, EN 21420:2020
Accelerator Free Non
Applications Industriel
Coating Material Nitrile
Couleur Noir
Jetable Usage unique
Finition externe Modèle d’adhérence
Hand Ambidextres
Utilisation en laboratoire / salle blanche Non
Latex Free Oui
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants ESD
Dimensions Standard
Stérilité Non stérile
Épaisseur (impériale) 15 mil
Épaisseur (métrique) 0.38 mm
Norme EN388 3001X
EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES J, K, L, M, O, P, S, T
Longueur (métrique) 330 mm
Poids (impériale) 2,26 onzas.
Poids (métrique) 64 g