Learn More
mb2 Siège en cuir artificiel noir sur roulettes
Click to view available options
:
Artificial Leather, Seat Translation
Descripción
- Siège de laboratoire en cuir artificiel noir
- Assise et dossier capitonné en cuir artificiel
- Mécanique asynchrone 4 manettes, avec réglage de la profondeur d'assise
- Réglable en hauteur par vérin pneumatique
- Piètement 5 branches en nylon renforcé
- Roulettes sols durs 50mm
Especificaciones
Especificaciones
| Type de produit | Contact Seat Chair |
| Couleur | Noir |
| Réglable (hauteur) | Oui |
| Type de dossier | Ergonomique |
| Quantité | 1 Ea. |
| Hauteur de siège | 460 to 580 mm |
| Poids (métrique) | 14.92 kg |
| Avec accoudoir | No |
| Avec dossier | Oui |
| Avec roulettes | Oui |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido