Learn More
Chalcone alpha,bêta-époxyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11386686
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11386686
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L03874.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 5411-12-1 | C15H12O2 | 224.26 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5411-12-1
Numéro MDL MFCD00022336
Spécification
Nom chimique ou matériau Chalcone alpha,beta-epoxide
Point de fusion 88°C to 90°C
Formule moléculaire C15H12O2
Quantité 5 g
Beilstein 164553
Synonyme 2-benzoyl-3-phenyloxirane, chalcone oxide, 1,3-diphenyl-2,3-epoxy-1-propanone, chalcone epoxide, trans-chalcone oxide, phenyl 3-phenyloxiran-2-yl methanone, ccris 2214, trans-phenyl 3-phenyloxiranyl methanone, methanone, phenyl 3-phenyloxiranyl, phenyl 3-phenyl-2-oxiranyl methanone
Clé InChI UQGMJZQVDNZRKT-UHFFFAOYNA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2C(O2)C(=O)C3=CC=CC=C3
Nom IUPAC Phényl-(3-phényloxiran-2-yl)méthanone
Poids moléculaire (g/mol) 224.26
CID PubChem 92219
Poids de la formule 224.26
Pourcentage de pureté 98%