Learn More
Charbon de bois, Technique, activé pour l‘adsorption des gaz, 10-18 mailles, granulaire, Fisher Chemical
Code produit. 10263610 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
500g
Code produit. 10263610
Marque: Fisher Chemical C/4120/53
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 7440-44-0
Formule moléculaire C
Numéro MDL 133992
Spécification
Point de fusion 3652°C
Couleur Noir
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Quantité 500 g
Poids de la formule 12g/mol
Forme physique Solide