Learn More
Charbon de bois, technique, SLR, morceau, bois, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
:
Récipient à poudre en plastique de 1 kg
Spécification
Spécification
| CAS | 7440-44-0 |
| Couleur | Noir |
| Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
| Formule moléculaire | C |
| Numéro MDL | 133992 |
| Quantité | 1 kg |
| Forme physique | Solide |