Learn More
Invitrogen™ Chargeswitch™ Pro ET Removal Wash Buffer
Description
Le tampon de lavage Chargeswitch™ Pro ET Removal est un composant des kits de plasmides Chargeswitch™ Pro Filter. Le tampon d’élimination d’endotoxines permet d’atteindre les niveaux d’endotoxines de <10 EU / µg et peut être utilisé dans tous les plasmides Chargeswitch™ Pro.
Spécification
Spécification
| Tampon | Tampon de lavage |
| Contenu et stockage | Tampon de lavage de 500 ml. Stocker (à température ambiante) |
| Isolation Technology | Chimie ChargeSwitch™ |
| Type d’échantillon | ADN (plasmide) |
| Type de produit final | ADN plasmide |
| Compatibilité à haut débit | Non compatible avec des cadences élevées (manuel) |
| Gamme de produits | ChargeSwitch |
| Type de produit | Tampon de lavage pour élimination ET Pro |
| Quantité | 1 de chaque |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Afficher plus |