Learn More
Lovibond™ Kits de test comparateurs CHECKIT™ : Sans chlore/total
Kits de test précis pour l’analyse courante de l’eau
Marque:  Lovibond™ 147000
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Code produit. 10326622
  • 73.40€ / 1 pièce
Expédition estimée: 17-06-2024
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Includes:
  • Boîtier de l’Aqua Comparator (D55 pour L147000)
  • Disque de l’Aqua Comparator
  • Comprimés rapides DPD N° 1
  • Comprimés rapides DPD N° 3
  • 2 cellules d’échantillon de 13,5 mm
  • Broyeur de comprimés
  • Instructions
  • Mallette de transport
Description
Description
Kits de test précis pour l‘analyse courante de l‘eau
  • Facile à utiliser : ajoutez le réactif à la cellule d’échantillon, faites pivoter le disque jusqu’à ce que la couleur corresponde à l’échantillon et lisez la valeur de concentration
Spécification
Spécification
plusmn; 5 %
Boîtier Aqua comparatortrade;, disque aqua comparatortrade; D55, comprimés DPD n° 1, comprimés DPD n° 3, 2 cellules d’échantillon de 13,5 mm, broyeur de comprimés, instructions, mallette de transport
0,02 à 0,3mg/L
Analyse d’eau courante
100
Kit de test sans chlore et total