Learn More
Aqualytic™ Kit de test DPD à l’ozone Checkit
Click to view available options
Plage:
0 à 1,0mg/L
Conditionnement:
1 pièce
Description
Kit de test DPD à l’ozone CheckIt Aqualytic, gamme : 0 à 1,0 mg/l, précision : +/- 5 %, Quantité : 1/boîte
Mallette d'analyse Checkit™
• Analyse par comparaison de couleur
• Lecture directe en mg/L
• Livré complet en mallette
• 1 mallette Checkit™ =1 comparateur de couleur + 1 disque + réactifs
• Méthode colorimétrique simplifiée:
• Remplir deux tubes d'échantillon d'eau. Traiter avec le réactif l'un des tubes, l'autre tube sert de témoin
• Insérer le disque face au tube témoin, les filtres colorés se superposent avec le tube témoin. Tourner le disque jusqu'à obtenir la même couleur que le tube traité
• Lire directement sur le disque la concentration en mg/L
• Précision accrue par la présence permanente d'un témoin dans le comparateur pour compenser la couleur de l'échantillon d'eau
• Disque polyacrylate avec impression de la gamme de mesure dans la masse
• Nettoyable, ne se raye pas, testée sous UV
• Diamètre 90mm, épaisseur 4,5mm s'adaptant sur la plupart des comparateurs du marché
• Checkit™
• L x P x H mallette: 24 x 5 x 19cm, poids 440 g
• Mallette Checkit™
• Analyse par comparaison de couleur
• Lecture directe en mg/L
• Livré complet en mallette
• 1 mallette Checkit™ =1 comparateur de couleur + 1 disque + réactifs
• Méthode colorimétrique simplifiée:
• Remplir deux tubes d'échantillon d'eau. Traiter avec le réactif l'un des tubes, l'autre tube sert de témoin
• Insérer le disque face au tube témoin, les filtres colorés se superposent avec le tube témoin. Tourner le disque jusqu'à obtenir la même couleur que le tube traité
• Lire directement sur le disque la concentration en mg/L
• Précision accrue par la présence permanente d'un témoin dans le comparateur pour compenser la couleur de l'échantillon d'eau
• Disque polyacrylate avec impression de la gamme de mesure dans la masse
• Nettoyable, ne se raye pas, testée sous UV
• Diamètre 90mm, épaisseur 4,5mm s'adaptant sur la plupart des comparateurs du marché
• Checkit™
• L x P x H mallette: 24 x 5 x 19cm, poids 440 g
• Mallette Checkit™
Spécification
Spécification
| Précision | ± 5% |
| Quantité | 1/boîte |
| Plage | 0 à 1,0mg/L |
| Type | Kit de test DPD à l’ozone Checkit |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- COMPARATOR LOVIBOND 147270 OZONE 0 TO 0.7MG/L .
- Dangers
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P314-Consulter un médecin en cas de malaise.
- MIXTURE LIST-Contient: potassium iodide