Learn More
Hanna Instruments™ Thermomètre Checktemp™
Code produit. 10083123
Click to view available options
Plage de températures (métrique):
-50°C à +220°C
Code produit. 10083123
Marque: Hanna Instruments™ HI15100
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Type de produit Thermomètre
Température max. (métrique) 220°C
Température min. (métrique) -50°C
Plage de températures (métrique) -50°C à +220°C
Précision ±0,3°C