Learn More
Biodesign™ Filtres à matrice BioPrepNylon™
Description
De nombreuses préparations biologiques commencent par des extractions nécessitant une filtration grossière pour éliminer les débris cellulaires. La filtration en vrac à l’aide d’étamine absorbe une grande partie du liquide d’extraction, tandis que les membranes s’engorgent rapidement. BioPrepNylon™ produit une filtration rapide en vrac à des débits extraordinaires. Les porte-tamis en polypropylène (2 pièces) avec tendeur en métal réglable maintiennent le BioPrepNylon™ en toute sécurité lors du traitement des échantillons. Le BioPrepNylon™ est placé simplement dans un porte-tamis pour former un entonnoir. L’échantillon est placé dans l’entonnoir, autorisé à s’écouler et les couches du BioPrepNylon™ sont délicatement pressées pour recueillir tout le liquide d’extraction.
- Un produit en nylon pur sans détergents, colorants ou sels peut être utilisé directement avec les échantillons biologiques
- Se compose de filaments de nylon très fins tissés dans une matrice avec des pores de 50 μm
- Comme le BioPrepNylon™ ne mouille pas, des quantités significativement plus importantes de liquide d’extraction sont récupérées par rapport à toute autre méthode
- BioPrepNylon™ ne lie pas les protéines, donc vous ne constaterez aucune perte de votre échantillon précieux
- Compatible avec les sels, les tampons et les solvants utilisés dans la recherche biologique
- Autoclavables
- Excellente force de traction
- Peut être lavé et réutilisé à plusieurs reprises ; BioPrepNylon™ est une étamine synthétique pour une filtration rapide en vrac.
Spécification
Spécification
| Quantité | 3 Pk. |
| Porosité | 50 μm |
| Type | Filtre à matrice |
| Matériau | Nylon |
| Autoclavable | Oui |
| Dimensions (métrique) | 30 x 30 mm |
| Format | Square Sheet |