Learn More
Cytiva Milieu chélateur Sepharose™ à débit rapide
Code produit. 10677085 Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Quantité:
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10677085
Marque: Cytiva 17057501
Utilisé pour la purification des protéines et de peptides natifs et recombinants qui présentent une affinité pour les ions métalliques. Le milieu chélateur Sepharose™ Fast Flow offre des performances robustes et un soutien réglementaire.
  • Les milieux de chromatographie d’affinité sur ions métalliques immobilisés sont conformes aux exigences industrielles en matière de sécurité d’approvisionnement, de performances robustes et de soutien réglementaire
  • Livré sans ions métalliques permettant un chargement avec votre ion métallique privilégié pour une sélectivité optimisée
  • Billes d’agarose réticulée à 6 % modifiées avec iminodiacétiques immobilisées sur la matrice de base par des liaisons d’éther stables et des bras espaceurs suffisamment longs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Tampon NaOH 1 M, 20 % d’éthanol, chlorhydrate de guanidine 8 M, urée 8 M, HCl 0,01 M, détergent non-ionique, tampon acétate pH 4
Type de produit Milieu chélateur Sepharose FF
Quantité 50 ml
Hauteur (impériale) 9,84 in
Hauteur (métrique) 250mm
Type de ligand Acide iminodiacétique
Pression max. 10 psi
Plage de pH 3 à 13
Granulométrie 90 mu;m
Type de support Agarose réticulé à 6°%
Contenu et stockage 4° à 30°C
À utiliser avec (application) Purification de protéines et de peptides natifs et recombinants qui ont une affinité pour les ions métalliques
Matrix Chelating Sepharose
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Chelating Sepharose Fast Flow, 50 ml
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/et de manutention/ antidéflagrant.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P235-Tenir au frais.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.