Learn More
Acide chélidamique hydraté, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11320214
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11320214
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L00782.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 138-60-3 | C7H5NO5 | 183.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 138-60-3
Formule moléculaire C7H5NO5
Poids moléculaire (g/mol) 183.12
Numéro MDL MFCD00150943
Clé InChI XTLJJHGQACAZMS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chelidamic acid, 4-hydroxypyridine-2,6-dicarboxylic acid, 4-oxo-1,4-dihydropyridine-2,6-dicarboxylic acid, 4-hydroxy-2,6-pyridinedicarboxylic acid, chelidamic acid hydrate, 2,6-pyridinedicarboxylic acid, 1,4-dihydro-4-oxo, 2,6-dicarboxy-4-hydroxypyridine, 1,4-dihydro-4-oxopyridine-2,6-dicarboxylic acid, 2,6-pyridinedicarboxylic acid, 4-hydroxy, 4-oxo-1,4-dihydro-2,6-pyridinedicarboxylic acid
CID PubChem 8743
Nom IUPAC Acide 4-oxo-1H-pyridine-2,6-dicarboxylique
SMILES OC(=O)C1=CC(=O)C=C(N1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Chelidamic acid hydrate
Point de fusion ∽260°C (decomposition)
Quantité 1 g
Poids de la formule 183.12 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 95%