Learn More
CHEMetrics Recharges pour kit d’analyse Chemets™
Click to view available options
Plage:
0 à 1 ppm
0 à 40 ppb et 0 à 100 ppb
1 à 12 ppm
Méthode de test:
Carmin D'Indigo
Rhodazine D
À utiliser avec (équipement):
Comparateurs C-7501
Comparateurs C-7512
Comparateurs C-7540
Conditionnement:
30 pièces
Description
- Conçues pour une simplicité et une précision maximales, les ampoules de 7 mm de diamètre Chemets sont dotées de pointes coniques prélimées avec du réactif scellé sous vide à l’intérieur
- Pour effectuer un test, il suffit d’immerger l’ampoule Chemets dans l’échantillon, de clipser la pointe et le volume d’échantillon correct est rapidement prélevé à l’intérieur de l’ampoule
- En maximum deux minutes, la réaction entre l’échantillon et le réactif produit une couleur—qui peut ensuite être comparée à un étalon de couleur approprié pour la quantification des résultats
- Les comparateurs ont une durée de conservation de deux ans
Informations sur la commande
Les boîtes de recharge contiennent 30 ampoules.
Spécification
Spécification
| Analytes | Oxygène dissous (O.D.) |
| À utiliser avec (équipement) | Comparateurs C-7501 |
| Comprend | 30 ampoules CHEMets à remplissage automatique pour recharger le kit K-7501 |
| Nbre de tests | 30 |
| Plage | 0 à 1 ppm |
| Méthode de test | Rhodazine D |
| Heure du test | 2 min |
| Type | Recharge de l’oxygène dissous CHEMets |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Oxygen, dissolved
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P405-Garder sous clef.
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Avertissement ! Prop 65