Learn More
CHEMetrics Recharge du kit d’analyse du peroxyde d’hydrogène CHEMets
Click to view available options
Nbre de tests:
30
Conditionnement:
15mL
Description
Ce produit contient 30 ampoules CHEMets à remplissage automatique pour recharger le kit K-5510 pour l’analyse du peroxyde d’hydrogène. R-5510 est compatible avec les comparateurs C-5001 et C-5510.
Informations sur la commande
Les boîtes de recharge contiennent 30 ampoules.
Spécification
Spécification
| Analytes | Peroxyde d’hydrogène |
| À utiliser avec (équipement) | Kits d’analyse pour le peroxyde d’hydrogène |
| Comprend | 30 ampoules à remplissage automatique |
| Nbre de tests | 30 |
| Plage | 0 à 0,8 ppm et 1 à 10 ppm |
| Méthode de test | Thiocyanate ferrique |
| Heure du test | lt;1 min |
| Type | Recharge de peroxyde d’hydrogène CHEMets |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Hydrogen Peroxide
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P405-Garder sous clef.
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P390-Absorber toute substance répandue pour éviter qu'elle attaque les matériaux environnants.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Avertissement ! Prop 65