Learn More
CHEMetrics Kit d’analyse visuelle du silice dans l’eau CHEMets
Click to view available options
Nbre de tests:
30
Description
Includes
REMOVE
Obtenez des résultats en deux minutes maximum
Le kit d’analyse du silice (K-9010) est fourni dans un boîtier en plastique et contient tout ce qui est nécessaire pour effectuer 30 tests : Recharge, comparateurs avec plages de mesure élevée et faible, solution de neutralisant, solution d’activateur, cupule d’échantillon de 25 ml, couvercle de cupule d’échantillon et instructions
Informations sur la commande
Des boîtes de recharge de 30 ampoules sont également disponibles.
Spécification
Spécification
| Analytes | Silice |
| Comprend | Boîtier en plastique, recharge, comparateurs avec plages de mesure élevée et faible, cupule d’échantillon de 25 ml, couvercle de cupule d’échantillon, solution de neutralisant, solution d’activateur, instructions |
| Nbre de tests | 30 |
| Plage | 0 à 1 ppm et 1 à 10 ppm |
| Méthode de test | Bleu de molybdène |
| Heure du test | 2 min |
| Type | Kit d’analyse visuelle de l’eau CHEMets |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Silica
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H332-Nocif par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- EUH208-Contient . Peut produire une réaction allergique.
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .