Learn More
CHEMetrics Kit d’analyse du sulfure dans l’eau CHEMets
Click to view available options
Nbre de tests:
30
Conditionnement:
30 pièces
Description
Includes
REMOVE
Obtenez des résultats en deux minutes maximum
Livraison dans un boîtier en plastique avec tout ce qui est nécessaire pour effectuer 30 tests : Recharge, comparateurs avec plages de mesure élevée et faible, solution d’activateur, cupule d’échantillon de 25 ml et instructions.
Informations sur la commande
Des boîtes de recharge de 30 ampoules sont également disponibles.
Spécification
Spécification
| Analytes | Sulfure |
| Comprend | Boîtier en plastique, recharge, comparateurs avec plages de mesure élevée et faible, solution d’activateur, cupule d’échantillon de 25 ml, instructions |
| Nbre de tests | 30 |
| Plage | 0 à 1 ppm et 1 à 10 ppm |
| Méthode de test | Bleu de méthylène |
| Heure du test | 5 min |
| Type | Kit d’analyse visuelle de l’eau CHEMets |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- CHEMets sulphide test 0-10PPM
- Dangers
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
- P405-Garder sous clef.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: hydrochloric acid, ferric chloride, hexahydrate, isopropanol, N,N-dimethyl-p-phenylenediamine oxalat