Learn More
CHEMetrics Dioxyde de carbone dissous CHEMets, kit d’analyse visuelle de l’eau
Click to view available options
Nbre de tests:
30
Conditionnement:
30 pièces
Description
Includes
Les kits de test complets contiennent 30 ampoules de réactif, un ou plusieurs comparateurs, une coupelle de prélèvement (contenant l’échantillon d’eau), des instructions et des fiches FDS. Tous les composants sont logés dans un boîtier en plastique robuste
Obtenez des résultats en deux minutes maximum
- Conçues pour une simplicité et une précision maximales, les ampoules de 7 mm de diamètre Chemets sont dotées de pointes coniques prélimées avec du réactif scellé sous vide à l’intérieur
- Pour effectuer un test, il suffit d’immerger l’ampoule Chemets dans l’échantillon, de clipser la pointe et le volume d’échantillon correct est rapidement prélevé à l’intérieur de l’ampoule
- En maximum deux minutes, la réaction entre l’échantillon et le réactif produit une couleur—qui peut ensuite être comparée à un étalon de couleur approprié pour la quantification des résultats
- Les comparateurs ont une durée de conservation de deux ans.
Informations sur la commande
Des boîtes de recharge de 30 ampoules sont également disponibles.
Spécification
Spécification
| Analytes | Dioxyde de carbone dissous |
| Comprend | Boîte en carton, 30 ampoules de réactif avec ensembles de vanne, titreur, cupule d’échantillon de 25 ml, instructions, solution d’activateur |
| Nbre de tests | 30 |
| Plage | 10 à 100 ppm |
| Méthode de test | Titrant caustique avec indicateur de pH |
| Type | Kit d’analyse de l’eau CHEMets™ |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- TITRETS CO2 10-100 PPM
- Dangers
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H371-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P242-Ne pas utiliser d'outils produisant des étincelles.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: ethanol, methanol, phenolphthalein, sodium hydroxide, sodiumthiosulfate pentahydrate