Learn More
CHEMetrics Kits d’analyse d’eau pour cellules de titration Titrets
Obtenez des résultats en deux minutes maximum
Marque: CHEMetrics K9810
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Includes: REMOVE
Description
Obtenez des résultats en deux minutes maximum
Les ampoules Titret utilisent la titration inverse pour quantifier les concentrations. Chaque ampoule Titret a un diamètre de 13 mm et est conçue pour l’analyse titrimétrique. L’ampoule contient un titrant liquide scellé sous vide et comprend un ensemble de vannes flexibles. Après avoir clipsé la pointe de l’ampoule, l’échantillon est prélevé dans l’ampoule en petites doses (avec le dispositif Titrettor™ inclus dans chaque kit qui contrôle précisément l’échantillon), (étape 1), jusqu’à ce qu’un changement de couleur indique que le point d’équivalence a été atteint (étape 2). La titration est arrêtée au point final et l’ampoule est maintenue à la verticale. Le niveau de liquide correspond à une échelle imprimée sur la surface extérieure de l’ampoule (étape 3).
Les kits comprennent 30 ampoules avec ensembles de vannes, un titreur, une ou des solutions accessoires si nécessaire, une cupule d’échantillons et des instructions.
Informations sur la commande
Des boîtes de recharge de 30 ampoules sont également disponibles.
Spécification
Alcalinité, totale | |
30 | |
Titrant acide avec indicateur de pH |
Boîte en carton, 30 ampoules avec ensembles de vannes, solution d’activateur, titreur, godet à échantillons de 25 ml et instructions | |
10 à 100 ppm en CaCO3 (total) | |
Kit d’analyse d’eau pour cellules de titration Titrets |
Sécurité et traitement
- total alkalinity titrets
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/au savon.
- P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P405-Garder sous clef.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: hydrochloric acid, bromocresol green, methyl red sodium salt, sodium hydroxide,diethylene glycol