Learn More
CHEMetrics Kit d’analyse visuelle de phénol dans l‘eau CHEMets
Click to view available options
Nbre de tests:
30
Conditionnement:
30 pièces
Description
Includes
REMOVE
Obtenez des résultats en deux minutes maximum
Le kit est fourni dans un boîtier en plastique et contient tout ce qui est nécessaire pour effectuer 30 tests : Recharge, comparateurs avec plages de mesure élevée et faible, cupule d’échantillon de 25 ml et instructions
Informations sur la commande
Des boîtes de recharge de 30 ampoules sont également disponibles.
Spécification
Spécification
| Analytes | Phénol |
| Comprend | Boîtier en plastique, recharge, comparateurs avec plages de mesure élevée et faible, cupule d’échantillon de 25 ml et instructions |
| Nbre de tests | 30 |
| Plage | 0 à 1 ppm et 0 à 12 ppm |
| Méthode de test | 4-aminoantipyrine |
| Heure du test | 1 min |
| Type | Kit d’analyse visuelle de l’eau CHEMets |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Phenols
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- EUH208-Contient . Peut produire une réaction allergique.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P405-Garder sous clef.
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.