Learn More
CHEMetrics Kit d’analyse d’eau pour cellules de titration de nitrites Titrets
Description
Includes
REMOVE
Obtenez des résultats en deux minutes maximum
Les ampoules Titret utilisent la titration inverse pour quantifier les concentrations. Chaque ampoule Titret a un diamètre de 13 mm et est conçue pour l’analyse titrimétrique. L’ampoule contient un titrant liquide scellé sous vide et comprend un ensemble de vannes flexibles. Après avoir clipsé la pointe de l’ampoule, l’échantillon est prélevé dans l’ampoule en petites doses (avec le dispositif Titrettor™ inclus dans chaque kit qui contrôle précisément l’échantillon), (étape 1), jusqu’à ce qu’un changement de couleur indique que le point d’équivalence a été atteint (étape 2). La titration est arrêtée au point final et l’ampoule est maintenue à la verticale. Le niveau de liquide correspond à une échelle imprimée sur la surface extérieure de l’ampoule (étape 3).
Les kits comprennent 30 ampoules avec ensembles de vannes, un titreur, une ou des solutions accessoires si nécessaire, une cupule d’échantillons et des instructions.
Informations sur la commande
Des boîtes de recharge de 30 ampoules sont également disponibles.
Spécification
Spécification
| Analytes | Nitrite |
| Comprend | Boîte en carton, 30 ampoules avec ensembles de vannes, titreur, cupule d’échantillon de 25 ml, instructions |
| Nbre de tests | 30 |
| Plage | 250 à 2 500 ppm en NaNO2 |
| Méthode de test | Titrant de sulfate cérique avec indicateur de ferroïne |
| Type | Kit d’analyse d’eau pour cellules de titration Titrets |
Sécurité et traitement
- nitrate titrets 250-2500PPM
- Dangers
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver toutes les parties du corps exposées externes soigneusement après manipulation.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P330-Rincer la bouche.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
- P405-Garder sous clef.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- MIXTURE LIST-Contient: cerium(IV) sulphate,sulphuric acid, diethylene glycol, ferrous sulphate heptahydrate, 1,10-phenanth
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.